Learn More
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Código de producto. p-7227610 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17791299 20 μL 20 microlitros
17639876 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17791299 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4886711220UL
Mouse Monoclonal Antibody
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Antígeno HOXA7
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2A7H6
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC148692
Símbolos de los genes HOXA7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HOXA7 fusion protein Ag19025
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3204
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 20UL CoraLite488-conjugated HOXA7 Mouse McAb
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one