Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style con puños elásticos
Código de producto. 12861358
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Longitud (métrico):
100 cm
Tamaño del tórax (métrico):
127 a 132,08 cm
Entre 101,6 y 104,14 cm
Entre 106,68 y 111,76 cm
Entre 116,84 y 121,92 cm
Entre 91,44 y 96,52 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Tamaño del tórax (métrico) Tamaño de la unidad
12861358 Mediano 100 cm Entre 101,6 y 104,14 cm cada uno
12831358 XXL 100 cm 127 a 132,08 cm cada uno
12851358 Grande 100 cm Entre 106,68 y 111,76 cm cada uno
12871358 Pequeño 100 cm Entre 91,44 y 96,52 cm cada uno
12881358 Extra grande 100 cm Entre 116,84 y 121,92 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12861358 Proveedor Logistik™ N.º de proveedor 441YHT3BS100C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.45€
    54.81€ / paquete de 1
    Ahorro 118.64€
    68% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricado en polialgodón resistente. Las batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style Logistik Unicorp™ incluyen puños elásticos.
Fabricado en polialgodón resistente. Logistik Unicorp™ Las batas de laboratorio unisex de color azul claro estilo Howie cuentan con puños tejidos.
  • Con puños tejidos
  • Disponible en cuatro colores
  • Dos bolsillos inferiores
  • Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
  • Sin marcado CE
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño Mediano
Sexo Unisex
Material Algodón, Poliéster
Color Azul claro
Estilo de manguito Tejido
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Modelo Howie
N.º de bolsillos 2
Tipo de collarín Redondo
Tamaño del tórax (métrico) Entre 101,6 y 104,14 cm
Incluye Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado con corchetes en el frente
Longitud (métrico) 100 cm
Estructura Poliéster, algodón