Learn More
Honeywell™ Casco de radio FM y estéreo digital Howard Leight Sync™ Electo-H
Código de producto. 15896425
Change view
Click to view available options
:
Negro, SNR 29 dB
Código de producto.
15896425 Negro, SNR 29 dB
1 options
Código de producto. 15896425 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1030334
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protector auditivo con radio FM estéreo incorporada.
  • Combina orejeras de radio FM con una tecnología de amplificación de sonido avanzada.
  • Permite a los usuarios escuchar comunicaciones importantes a otros compañeros de trabajo, alarmas y señales de advertencia importantes a un nivel de amplificación seguro, mientras escuchan la radio.
  • Micrófonos colocados para una audición direccional natural.
  • La tecnología de respuesta avanzada amplifica los sonidos entrantes a 82 dB y, a continuación, actúa como orejeras pasivas para sonidos por encima de 85 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 1, EN 352
Reducción del ruido nominal (RRN) SNR: 29 dB
Incluye Requiere 2 pilas AA