Learn More
Honeywell™ Tapones para los oídos (sin cable) Howard Leight Max
Descripción
- La espuma suave proporciona una comodidad de uso prolongado superior y un rendimiento sólido.
- Diseño en forma de campana para aportar la máxima comodidad dentro de la oreja sin salirse del canal auditivo, más fácil de insertar.
- El exterior liso y resistente a la suciedad evita que las sustancias se acumulen en la piel o entren en el canal auditivo.
- Rendimiento superior de bloqueo de ruido en tapones de un solo uso
- La forma contorneada mejorada es más fácil de insertar y no se sale del canal auditivo, mientras que su espuma suave proporciona una comodidad superior de larga duración, lo que aporta un rendimiento sólido en el que los trabajadores pueden confiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, Certificado CE: 1219, Declaración CE: 040366 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | SNR: 37 dB |
| Plug Shape | Bell |
| Desechables | Sí |
| Material | Poliuretano |