Learn More
Honeywell™ Tapones para los oídos de espuma desechables con cable Howard Leight FirmFit
Descripción
- Mayor tiempo de comodidad de uso: Más protección. Mayor cumplimiento. Mayor protección
- SNR 37 dB, proporciona una excelente protección en la mayoría de los entornos con ruido de medio a alto.
- Fácil de insertar: Requieren menos presión para enrollarlos y la velocidad de recuperación lenta da mucho tiempo para insertarlos correctamente en el canal auditivo.
- Fácil de ver: El color naranja de advertencia distinto facilita las comprobaciones de conformidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, Certificado CE: CEC40030, declaración CE |
| Material del cordón | Cordón de polietileno |
| Pares por paquete | 1 par/bolsa de polietileno |
| Cantidad | 1000/caja |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | SNR: 37 dB |
| Corded | Con cable |
| Plug Shape | Cilindro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Espuma de PVC |