Learn More
Sperian™ Tapones para los oídos desechables sin cables Howard Leight™ Multi Max™
Product Code. 11817030
Change view
Click to view available options
Color: Amarillo y rojo
Product Code.
11817030 Color: Amarillo y rojo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11817030 Supplier Sperian™ Supplier No. 3301109
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ofrece flexibilidad, protección y ahorro en la protección auditiva gracias a su diseño de dos tamaños en uno, lo que mejora el ajuste individual y simplifica el inventario. Los tapones desechables sin cables Sperian™ Howard Leight™ Multi Max™ tienen un ajuste cómodo con espuma de poliuretano autoajustable.
  • La piel de espuma de celda cerrada suave y resistente a la suciedad evita su acumulación.
  • La espuma de poliuretano autoajustable se expande para adaptarse a prácticamente cualquier usuario.
  • Ideal para el cultivo y la agricultura, el personal de tierra de los aeropuertos, la construcción de edificios y muchos otros usos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Amarillo, rojo
Cantidad 200/Paq.
Plug Shape Píldora
Tipo de producto Tapón para los oídos