Learn More
Honeywell™ Orejeras Howard Leight™ Clarity™ C1
Descripción
- Tecnología de gestión del sonido
- Mejoran la comunicación en el trabajo a través de una atenuación uniforme.
- Clasificación de reducción del ruido: 20dB
- Las orejeras Clarity bloquean el ruido, mientras que las voces, las señales, las alarmas y otras frecuencias altas pueden oírse de forma más natural, con menos distorsión, con lo que se combate la sobreprotección y el aislamiento de los trabajadores.
- Su diseño dieléctrico/plástico resiste el uso, incluso cuando es excesivo, al tiempo que protege en entornos eléctricos.
- El ajuste de altura de clic rápido permanece fijo a pesar del desgaste.
- Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul metalizado |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000 |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, construcción, silvicultura, construcción general, construcción pesada, paisajismo, productos de madera, fabricación de metales, acero petroquímico |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 20 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Material | Plástico |
| Modelo | Sobre la cabeza, plegable |
| Foldable | Sí |