Learn More
Abnova™ ADN polimerasa HotTaq
Código de producto. 16002555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16002555 2500 unidades 2500 unidades
16012555 500 unidades 500 unidades
16092545 1000 unidades 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16002555 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor D0011.2500Units
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La ADN polimerasa HotTaq cataliza la síntesis de ADN 5'-3'.
  • Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
  • Antes de la primera fase de PCR, la ADN polimerasa HotTaq debe activarse con 15 minutos de incubación a 95-97 °C.
Especificaciones
Concentración 10 U/μL
Contenido y almacenamiento Conservar a -20 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Cantidad 2500 unidades
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Tampón de almacenamiento Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 %