Learn More
IKA™ PLACA CALEFACTORA C-MAG HP 10 con enchufe de la UE
Código de producto. 10446558 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
10446558 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 10446558 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003582000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Placa calefactora fabricada en vidrio cerámico que ofrece una excelente resistencia química.
  • Circuito de seguridad fijo de 550 °C
  • Indicador de superficie caliente: advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras
  • Ajuste exacto de la temperatura a través de la pantalla digital (LED)
  • Casquillo según DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto, p. ej. ETS-D5, permite un control preciso de la temperatura
  • Pantalla digital de códigos de error.
  • El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la placa superior Cerámica
máx. (imperial) 122 °F a 932 °F
Tamaño 10 x 10 in
Temperatura (métrico) De 50 °C a 500 °C
Fondo (métrico) 330 mm
Altura (imperial) 4 in
Longitud (imperial) 13,25 in
Anchura (imperial) 11,75 in
Altura (métrico) 105 mm
Longitud (métrico) 33.655 cm
Peso (métrico) 5 kg
Anchura (métrico) 29.845 cm
Vataje 1005 w
Amperaje 6,3 A
Requisitos eléctricos 230/120/100 V, 50/60 Hz, 1005 w
Frecuencia 50/60 Hz
Características de seguridad Circuito de seguridad fijo de 550 °C
tipo de tapón Estilo UE
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrado
Tensión 230/120/100 V
Tipo Placa calefactora
Garantía 2 años
Pantalla LED digital