Learn More
Horst™ Bandas calientes
Código de producto. 11917887
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
77V
120V
230 V
230V
Vataje:
26w
62w
66w
70w
80 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Vataje Tamaño de la unidad
11917887 230V 62w cada uno
11912033 230V 66w cada uno
11927887 120V 62w cada uno
11947897 230V 70w cada uno
11947877 77V 26w cada uno
11982016 230 V 80 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11917887 Proveedor Horst™ N.º de proveedor SQ00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.94€
    177.89€ / paquete de 1
    Ahorro 143.05€
    44% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1,13m
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,13m
Tensión 230V
Requisitos eléctricos Tensión de 230 V
Vataje 62w
Tipo de producto Banda caliente