Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora con seis posiciones de calentamiento, hierro fundido
Descripción
Forma: Redonda; Tamaño: 3,35 in de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Hierro fundido |
| Tamaño | 3,35 pulg de diám. |
| Fondo (métrico) | 155 mm |
| Peso (imperial) | 15.4 lb. |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Longitud (métrico) | 725 mm |
| Peso (métrico) | 7 kg |
| Vataje | 2700 w |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 2700 w |
| N.º de posiciones | 6 |
| Mostrar más |