Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, °50 C a °500 C, Cerámica
Código de producto. 10384231
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
10384231 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 10384231 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor 44SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2886.15€
    1834.46€ / paquete de 1
    Ahorro 1051.69€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Forma: Rectángulo, Tamaño: 22,8 x 16,9 in.
Forma: Rectángulo; Tamaño: 22,8 x 16,9 in.
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 22,8 x 16,9 pulg
Temperatura (métrico) De 50 °C a 500 °C
Fondo (métrico) 440 mm
Peso (imperial) 25.4 lb.
Altura (métrico) 100 mm
Peso (métrico) 11,5 kg
Anchura (métrico) 590 mm
Vataje 5700 w
Requisitos eléctricos 400 V, 50/60 Hz, 5700 w
Frecuencia 50/60 Hz
Forma Rectángulo
Tensión 400 V
Tipo Placa caliente