Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, °30 C a 110 °C
Descripción
Forma: Rectángulo; Tamaño: 7,9 x 24 in.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 7,9 x 24 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 30 °C a 110 °C |
| Peso (imperial) | 24.3 lb. |
| Peso (métrico) | 11 kg |
| Vataje | 1000 w |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 1000 w |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |