Learn More
Hosenkoside M, MedChemExpress
Descripción
Hosenkoside M is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hosenkoside M |
| CAS | 161016-51-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C53H90O24 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (+)-Hosenkoside M |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (89.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@]([C@@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]5([H])[C@]6(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 1111.27 |
| Mostrar más |