Learn More
Hosenkoside F, MedChemExpress
Descripción
Hosenkoside F is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hosenkoside F |
| CAS | 160896-45-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H80O19 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (+)-Hosenkoside F |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@@]([C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]5([H])[C@]6(C)CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 949.13 |
| Mostrar más |