Learn More
Buerkle™ Boquilla de manguera de polipropileno para la llave de paso Buerkle™
Código de producto. 10654765 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10654765 10 mm cada uno
10260272 16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654765 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 05251310
En stock
La boquilla de polipropileno azul de Buerkle™ es un accesorio hermético para utilizar con la llave de paso de Buerkle™.
  • Las partes en contacto con los medios son de polipropileno, polietileno y PTFE
  • Disponibles en diversos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Boquilla de manguera
Diámetro (métrico) 10 mm
Descripción Azul
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Llave de paso
Connectors Hose