Learn More
Welch Ilmvac™ Conector de tubos
Código de producto. 12724658 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
DN 16 KF - DN 12
DN 16 KF - DN 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12724658 DN 16 KF - DN 20 cada uno
10673881 DN 16 KF - DN 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12724658 Proveedor Welch Ilmvac™ N.º de proveedor 70171202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.15€
    49.30€ / paquete de 1
    Ahorro 12.85€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Diseñado para su uso con bombas de paletas giratorias selladas con aceite Welch Ilmvac™.
  • Conector de manguera de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Cantidad 1/Paq.
Tamaño DN 16 KF - DN 20
Tipo Conector de tubos