Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Fijo
- Rosca externa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro (métrico) | Boquilla de 25 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Válvula esférica |
| Tamaño de rosca | 1 in |
| Anchura (métrico) | 19.5 mm |
| Tipo de producto | Pliegue de tubo |