Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Sellado de EPDM
- Rosca interior y boquilla reductora
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro (métrico) | Boquilla de 12 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno, EPDM |
| Cantidad de embalaje | 20/escala |
| Tamaño de rosca | 1/2 in |
| Anchura (métrico) | 7,5 mm |
| Incluye | Tuerca de tapón |
| Material (sello) | EPDM |
| Tipo de producto | Pliegue de tubo |