Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Bocina y estrobo
Código de producto. 16238821
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16238821 Azul cada uno
16228821 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16238821 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 42004
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Esto proporciona una advertencia audible y visual, el avisador y el estroboscopio combinan las características de una mini-sirena con las de un estroboscopio de xenón. Adecuado para interiores o exteriores donde se requiere una combinación de volumen alto y de señal visual. Compatible con PLC. Ideal para montaje en pared o en panel.
  • Circuito estroboscópico de xenón totalmente integrado
  • Cuerpo de plástico ABS de altas prestaciones
  • Tipo 4X, IP54
  • En conformidad con CE
  • La sirena/estrobo LP7, que proporciona una advertencia sonora/visual, combina las características de una minisirena con un circuito estroboscópico de xenón totalmente integrado. El resultado es una atractiva unidad adecuada para ubicaciones internas o externas donde se requiere una combinación de alta salida de sonido y una señal visual.
  • La tensión de funcionamiento oscila entre 18 y 30 VCC con un promedio de consumo de corriente de solo 68 mA. LP7 tiene dos patrones de tono conmutables (barrido y continuo).
  • LP7 tiene un intervalo de 82 a 100 dB a 10′ (de 92 a 110dB a 1 m), en función del tono seleccionado. El control de volumen se ajusta mediante un interruptor DIP, que permite un ajuste de 20 dB.
  • LP7 cuenta con un luminoso estrobo de xenón que produce 0,7 julios de energía de flash con una frecuencia de destello de 60 pulsos por minuto. La baliza funcionará conjuntamente con cualquier tono seleccionado. La sirena/El estrobo del modelo LP7 de Federal Signal es compatible con PLC. Es ideal para aplicaciones de montaje en pared o en panel donde se requiere baja tensión.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, RoHS
Color Azul
Descripción 0,7 julios de energía flash con una frecuencia de destello de 60 pulsos por minuto
Diámetro (imperial) 3,66 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 7 x 7 pug.
Altura (imperial) 7 pulg
Altura (métrico) 17,78 cm
Longitud (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 17,78 cm
Material ABS de alta resistencia
Tensión De 18 a 30 VCC
Anchura (imperial) 7 pulg
Anchura (métrico) 17,78 cm