Learn More
MP Biomedicals™ Hormonas: 3,3'5-Triodo-L-Tironina
Código de producto. 11454972 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11454972 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11454972 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219458580
Para uso exclusivo en investigación. No está destinado al uso terapéutico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo cristalino
Tipo de producto Progesterona
Esterilidad Estéril
pH 9
Cantidad 100 mg
Fuente Humano