Learn More
Scientific Industries SI™ Soporte de tubos horizontal
Código de producto. 15517355 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 15 mL
24 microtubos
Tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15517355 12 tubos de 15 mL cada uno
15507355 Tubos de 50 mL cada uno
15527355 24 microtubos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15517355 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041275
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Coloque los tubos en su lugar de una manera rápida y sencilla. El soporte para tubos horizontal Scientific Instruments SI™ no requiere el uso de accesorios adicionales.
  • Sostiene los tubos en su posición horizontal.
  • El soporte se ajusta a cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2 y Vortex-Genie™ Pulse
  • No son necesarios accesorios adicionales
  • Sostiene los tubos en su posición horizontal.
  • El soporte se ajusta a cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2 y Vortex-Genie™ Pulse
  • No son necesarios accesorios adicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Admite 12 tubos de 15 mL
Para utilizar con (equipo) Mezclador Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
N.º de posiciones 12
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.