Learn More
Scientific Industries Accesorio de agitador orbital horizontal para Roto-Shake Genie
Código de producto. 16647762
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Roto-Shake Genie
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16647762 Roto-Shake Genie cada uno
1 options
Código de producto. 16647762 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041367
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un accesorio que amplía la capacidad de agitación orbital horizontal del Roto-Shake Genie
  • Amplía la capacidad de agitación orbital horizontal del Roto-Shake Genie con velocidad variable de 15-100 rpm
  • Ideal para western blots y para el mantenimiento de células o soluciones en suspensión
  • No se necesitan herramientas
  • Solo tiene que retirar la plataforma magnética del Roto-Shake Genie y acoplar el accesorio del agitador orbital horizontal
  • Se adapta a todos los modelos nuevos y existentes de Roto-Shake
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Admite Varios recipientes, matraces y microplacas
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 330,20 mm
Dimensiones (L x An) 13 x 13 pulg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 13 x 5 in
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 127 mm
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330,20 mm
Anchura (métrico) 330,20 mm
Peso (imperial) 3,5 lb
Peso (métrico) 1,6 kg
Color Negro
Descripción Accesorio de agitador orbital horizontal para Roto-Shake Genie
Para utilizar con (aplicación) Ideal para western blots y para el mantenimiento de células o soluciones en suspensión
Para utilizar con (equipo) Roto-Shake Genie
Incluye Accesorio de agitador orbital horizontal con alfombrilla texturizada
N.º de posiciones 1
Cantidad de embalaje 1 unidad