Learn More
Scientific Industries Accesorio de agitador orbital horizontal para Enviro-Genie e Incubator-Genie
Código de producto. 16657762
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad de embalaje unitSize
16657762 1 unidad cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16657762 Supplier Scientific Industries Supplier No. 83041357
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un accesorio que amplía la capacidad de agitación orbital horizontal del Enviro-Genie y del Incubator-Genie.
  • Amplía la capacidad de agitación orbital horizontal del Enviro-Genie y del Incubator-Genie con velocidad variable de 15-100 rpm
  • Ideal para western blots y para el mantenimiento de células o soluciones en suspensión
  • No se necesitan herramientas
  • Solo tiene que retirar la plataforma magnética del Enviro-Genie o del Incubator-Genie, y acoplar el accesorio del agitador orbital horizontal
  • Se adapta a todos los modelos nuevos y existentes de Enviro e Incubator
Specifications
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Admite Varios recipientes, incluidos matraces y microplacas
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 330,20 mm
Dimensiones (L x An) 13 x 13 pulg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 13 x 5 in
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 127 mm
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330,20 mm
Anchura (imperial) 13 pulg.
Anchura (métrico) 330,20 mm
Peso (imperial) 3,5 lb
Peso (métrico) 1,6 kg
Color Negro
Descripción Agitador orbital horizontal para Enviro-Genie e Incubator-Genie
Para utilizar con (aplicación) Ideal para western blots y para el mantenimiento de células o soluciones en suspensión
Para utilizar con (equipo) Scientific Industries Enviro-Genie e Incubator-Genie
Incluye Accesorio de agitador orbital horizontal con alfombrilla texturizada
N.º de posiciones 1
Cantidad de embalaje 1 unidad