Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de geles grandes horizontales Peines
Descripción
Para sistemas de gel grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel grande Owl A2 y A5 |
| Tipo | Peine estándar |
| Dimensiones del gel | 25 x 20 cm |
| N.° de dientes | 8 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen (llenado) métrico | 165 μl |
| Longitud del gel (imperial) | 9,8 in |
| Longitud del gel (métrico) | 25 cm |
| Anchura del gel (imperial) | 7,8 in |
| Anchura de los dientes (imperial) | 0,88 in |
| Mostrar más |