Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de geles grandes horizontales Peines
Código de producto. 11952915 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de dientes:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Grosor de los dientes (métrico):
0,1 cm
0,15 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de dientes Grosor de los dientes (métrico) Tamaño de la unidad
11952915 24 0,1 cm 1 PCS
12453657 8 0,15 cm cada uno
11958726 32 0,1 cm cada uno
11962915 24 0,15 cm cada uno
11982925 1 20 cm cada uno
12443657 8 0,1 cm cada uno
11787115 36 0,15 cm 1 PCS
11972915 36 0,1 cm cada uno
11972985 28 0,1 cm cada uno
11932915 16 0,1 cm cada uno
11942915 16 0,15 cm cada uno
11912915 12 0,1 cm cada uno
12423657 20 0,15 cm cada uno
10697624 28 0,15 cm cada uno
11988536 32 0,15 cm cada uno
11922915 12 0,15 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11952915 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor A224C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.55€
    59.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2.55€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Para sistemas de gel grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en gel grande Owl A2 y A5
Tipo Peine estándar
Dimensiones del gel 25 x 20 cm
N.° de dientes 24
Grosor de los dientes (métrico) 0,1 cm
Volumen (llenado) métrico 30 μl
Longitud del gel (imperial) 9,8 in
Longitud del gel (métrico) 25 cm
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,25 pulg
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Anchura de los dientes (métrico) 0,65 cm