Learn More
Erlab Campana de flujo laminar horizontal - Olis 900
Código de producto. 18896213 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo de aire laminar horizontal
Código de producto. Tipo de producto
18896213 Cabina de flujo de aire laminar horizontal
1 options
Código de producto. 18896213 Proveedor Erlab N.º de proveedor NOROLIS19811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6630.00€
    6170.00€ / paquete de 1
    Ahorro 460.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Entrega ISO Protección clase 5 con potente filtración HEPA H14 y diseño ergonómico para total comodidad y control.
  • Campana de flujo laminar horizontal Olis
  • Modelo: 900
  • Protección proporcionada: ISO Clase 5, según la norma NF EN ISO 14644 ; Filtros HEPA H14 - 99,995% MPPS (norma EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 1030 x 795 x 1075 mm
  • Caudal de aire: 960 m3/h
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 450 W
  • Pantalla táctil
  • Paneles laterales: Transparente P mmA
  • Superficie de trabajo: acero inoxidable 304 L cepillado
  • Base ajustable, con o sin ruedas
  • Tomas de corriente eléctricas: 1 toma de corriente eléctrica adicional
  • Gas, grifo de vacío
  • Cualificación estándar en la instalación
  • Calificación IQ/OQ en la instalación
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo de aire laminar horizontal
Recubrimiento Epoxi
Tipo de filtro HEPA
Tipo de iluminación LED
Material Acero inoxidable