Learn More
Erlab Campana de flujo laminar horizontal - Olis 1500
Código de producto. 18058211 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo de aire laminar horizontal
Código de producto. Tipo de producto
18058211 Cabina de flujo de aire laminar horizontal
1 options
Código de producto. 18058211 Proveedor Erlab N.º de proveedor NOROLIS19813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8245.00€
    7674.00€ / paquete de 1
    Ahorro 571.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Eficiencia sin concesiones: proporciona una eficiencia superior ISO Protección clase 5 y amplio espacio de trabajo para aplicaciones avanzadas de laboratorio.
  • Campana de flujo laminar horizontal Olis
  • Modelo: 1500
  • Protección proporcionada: ISO Clase 5, según la norma NF EN ISO 14644 ; Filtros HEPA H14 - 99,995% MPPS (norma EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 1595 x 795 x 1075 mm
  • Caudal de aire: 1540 m3/h
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 650 W
  • Pantalla táctil
  • Paneles laterales: Transparente P mmA
  • Superficie de trabajo: acero inoxidable 304 L cepillado
  • Base ajustable, con o sin ruedas
  • Tomas de corriente eléctricas: 1 toma de corriente eléctrica adicional
  • Gas, grifo de vacío
  • Cualificación estándar en la instalación
  • Calificación IQ/OQ en la instalación
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo de aire laminar horizontal
Recubrimiento Epoxi
Tipo de filtro HEPA
Tipo de iluminación LED
Material Acero inoxidable