Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Código de producto. 15591012 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones exteriores (L × An × Al) Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15591012 620 x 550 x 640 mm 1600 °C cada uno
15581012 470 x 480 x 640 mm 1600 °C cada uno
15501022 920 x 550 x 640 mm 1600 °C cada uno
15511022 470 x 480 x 640 mm 1700 °C cada uno
15521022 920 x 550 x 640 mm 1700 °C cada uno
15531022 470 x 480 x 640 mm 1800 °C cada uno
15551022 920 x 550 x 640 mm 1800 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15591012 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 001484430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura.Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Diferentes sistemas de suministro de gas disponibles.
  • Uso: horizontal
  • Conexión eléctrica:3 fases
Especificaciones
Tipo de controlador P470
Zona calentada 300 mm
Temperatura (métrico) 1600 °C
Uniformidad de temperatura Longitud temperatura constante ± 5 K: 100 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 620 x 550 x 640 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm