Description
- Uso: horizontal
- Conexión eléctrica: trifásica
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Specifications
Specifications
| Tipo de controlador | P570 |
| Descripción | Horizontal |
| Zona calentada | 530 mm |
| Temperatura (métrico) | 1700 °C |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 550 x 620 x 640 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 80 mm |
| Peso (métrico) | 90 kg |