Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo horizontal de alta temperatura
Código de producto. 17308119 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Temperatura (métrico) unitSize
17308119 80 mm 1800 °C cada uno
17358109 50 mm 1600 °C cada uno
17368109 50 mm 1700 °C cada uno
17378109 50 mm 1800 °C cada uno
17388109 80 mm 1600 °C cada uno
17318119 120 mm 1600 °C cada uno
17328119 120 mm 1700 °C cada uno
17338119 120 mm 1800 °C cada uno
17398109 80 mm 1700 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17308119 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor RH281V8AN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura.Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de c
  • Uso: horizontal
  • Conexión eléctrica:3 fases
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Descripción Horizontal
Temperatura (métrico) 1800 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 650 x 580 x 660 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 90 kg