Learn More
Isofield™ Campana Horizon Cleanroom - ISO Compatible con Clase 4/5
Código de producto. 32016122
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Código de producto. Tamaño
32016122 Universal
1 options
Código de producto. 32016122 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 80920
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Cuenta con un diseño innovador de buzón con elástico a media cara y una forma de tapa plana para una excelente cobertura frontal.
  • Campana no estéril para sala limpia
  • Diseño innovador de capucha de buzón
  • Elástico de media cara para mayor comodidad
  • El diseño de tapa plana garantiza una excelente cobertura frontal
  • Plegado de forma aséptica
  • Clase 1 para limpieza
  • Estático-disipador
  • Probados contra la quimioterapia
  • Polipropileno/polietileno microporoso
  • Tela robusta de 60 gsm, con bajo forro
Cumplimiento técnico y de documentación:
  • COA, COC disponible para descargar en línea
  • El código QR en los cartones permite la recuperación inmediata de documentos
  • Tipo PB[6]
  • Resistencia a la penetración por pulverización EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
  • Fuga hacia el interior de aerosoles y partículas finas EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
  • Permeación de líquidos y gases ASTM F739-20
  • Limpieza de partículas - Prueba de tambor de Helmke: Clase 1
  • Resistividad ASTM superficial D257
Especificaciones
Tipo de producto Campana Cámara Limpia
Tamaño Universal
Material Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Color Blanco
Tipo de tapón Sujeciones
Desechables Un solo uso
Tipo de diseño Buzón
Sin látex Sí
Modelo Horizon
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Grosor 2,6 mil
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de EPI (UE) 2016/425
Tipo de empaquetado Doble bolsa
Cantidad 140 Pk.
Incluye Campá Horizon para sala limpia
Estructura Capucha del buzón con cobertura de hombros
Para utilizar con (aplicación) GMP Entornos de manufactura de sala blanca, farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, laboratorio y electrónica
Tipo de campana extractora Estándar
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)