Descripción
Se ha diseñado para complementar los experimentos de citometría de flujo multicolor que utilizan dos o más reactivos de tinción diferentes conjugados con tintes de polímero fluorescente BD Horizon Brilliant.
Las interacciones de tinte fluorescente pueden ocasionar artefactos de tinción que pueden afectar a la interpretación de los datos.
Para obtener resultados óptimos y reproducibles, debe utilizarse el tampón BD Horizon Brilliant Stain Buffer siempre que se utilicen dos o más tintes BD Horizon Brilliant en el mismo experimento.
Cuando se utiliza solo un reactivo BD Horizon Brilliant en un experimento, no es necesario usar Brilliant Stain Buffer.
El tampón BD Horizon Brilliant Stain Buffer es compatible con el uso de otros reactivos de tinción fluorescente conjugados con fluorocromos tradicionales, como la fluoresceína, la ficoeritrina o los colorantes Alexa Fluor™.
- Volumen por prueba: 50 μl/prueba
- 1000 pruebas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunofluorescencia |
| Formato | Líquido |
| Cantidad | 1000 pruebas |