Learn More
Hordenina, TRC
Código de producto. 30012414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012414 25 mg 25 miligramos
17944975 5 mg 5 miligramos
17932215 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66960025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-15-1
Fórmula molecular C10 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo Eremursine (7CI), Hordenine (6CI), Phenol, p-[2-(dimethylamino)ethyl]- (8CI), 4-[2-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Anhalin, Anhaline, Cactine, Hordenin, N,N-Dimethyl-4-hydroxy-β-phenethylamine, N,N-Dimethyl-p-hydroxyphenethylamine, N,N-Dimethyltyramine, Ordenina, Peyocactine, p-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine, p-[2-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)etil]fenol
SMILES CN(C)CCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hordenin (free base)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154