Learn More
Clorhidrato de hordenina (clorhidrato de 4-hidroxi-N,N-dimetilfenetilamina), Mikromol™
Código de producto. 30052010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052010 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1275.490025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de hordenina (clorhidrato de 4-hidroxi-N,N-dimetilfenetilamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
CAS 6027-23-2
Nombres de analitos o componentes Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Clorhidrato de 4-[2-(dimetilamino)etil]fenol
Peso molecular (g/mol) 201.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.092 g/mol