Learn More
Clorhidrato de hordenina (clorhidrato de 4-hidroxi-N,N-dimetilfenetilamina) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30458266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458266 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458266 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.4901
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
CAS 6027-23-2
Nombres de analitos o componentes Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H15 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Clorhidrato de 4-[2-(dimetilamino)etil]fenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 201.69
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.092 g/mol