Learn More
Hordenina-d6, TRC
Código de producto. 30393475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30393475 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30393475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6696025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hordenine-d6
CAS 1346598-66-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H9D6NO
Cantidad 5 mg
Sinónimo Hordenine D6
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCc1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 171.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.153
Porcentaje de pureza >95