Descripción
- Los monos de polipropileno clásicos protegen el entorno de trabajo de las partículas procedentes del cuerpo del operario.
- Protege al operador de los riesgos de suciedad relacionados con su uso.
- El tejido de polipropileno es ligero y transpirable.
- Elástico en puños, cintura y tobillos.
- Envasado individualmente para una higiene y distribución controladas.
- Equipo de protección individual de categoría 1
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Mostrar más |