Learn More
Medicom™ Hopen™ Polypropylene Coveralls
Código de producto. 17700109 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul marino
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño Tamaño de la unidad
17700109 Azul marino L paquete de 25
17710109 Azul marino XL paquete de 25
17720109 Azul marino 2XL paquete de 25
17730109 Azul marino 3XL paquete de 25
17790099 Azul marino M paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17700109 Proveedor Medicom™ N.º de proveedor 40.201BM/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    48.79€ / paquete de 25
    Ahorro 17.21€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Medicom™ Hopen™ Polypropylene Coveralls available in collared, or hooded styles
  • Hygiene Classic Polypropylene Coveralls protect the working environment from particles coming from the body of the operator
  • Protects the operator from the risks of soiling related to their purpose for use
  • Polypropylene fabric is light, and breathable
  • Elasticated at cuffs, waist, and ankles
  • Individually packaged for controlled hygiene and distribution
  • Category 1 Personal Protective Equipment
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Azul marino
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elastic
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Zipper
Tipo de costura Stitched
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Sin látex No
N.º de bolsillos None
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments
Peso (métrico) 40 g/m2
Cantidad 25 paq.