Descripción
- La materia prima de polietileno ofrece una buena destreza.
- Guante ambidiestro sin fuerza
- Recomendado para uso a muy corto plazo (estaciones de servicio, comercio minorista)
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Translúcido |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.02 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Polietileno |
| Palm Thickness (English) | 0,79 mil |
| Mostrar más |