Learn More
Medicom™ HOPEN Funda elástica revestida, 45 g/ m²
Código de producto. 17891830 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17891830 Universal paquete de 1000
1 options
Código de producto. 17891830 Proveedor Medicom™ N.º de proveedor 20.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    207.92€ / paquete de 1000
    Ahorro 11.08€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Funda elástica de polipropileno con recubrimiento de polietileno para un mejor sellado.
  • Garantiza la protección del antebrazo contra la suciedad.
  • Suave y ligero
  • Revestido con película de polietileno para un mejor sellado, lo que hace que las mangas sean hidrófobas.
  • Reduce la liberación de fibras.
  • Adecuado para entornos protegidos.
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Polipropileno
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Extremos elásticos
Tipo de costura De una pieza
Grosor 10 μm
Longitud (imperial) 19,7 in
Longitud (métrico) 50 cm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 20 cm
Peso (métrico) 45 g/ m2