Learn More
Medicom™ Hopen™ Double Elastic Bouffant cap
Medicom™ Hopen™ Double Elastic Bouffant cap available in four distinct colors
32.15€
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 |
|---|---|
| Dimensiones (L x An) | 44 x 50 cm |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Gorro de clip |
| Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16504121
|
Medicom™
70.104 |
Amarillo |
33.25€ 32.15€ / paquete de 1000 Ahorro 1.10€ 3% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 18-05-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
- Lightweight, polypropylene bouffant cap provides additional comfort the user
- Full head coverage ensures excellent retention for the user
- Ability to use a color code for tracking
- Can be used to control the environment for HACCP processes and various industries
Especificaciones
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| Sí | |
| Gorro de clip | |
| No estéril |
| 44 x 50 cm | |
| Polipropileno | |
| Doble elástico |