Learn More
Hopantenate Calcio, TRC
Código de producto. 30011389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011389 1 mg 1 miligramo
30009267 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6695651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17097-76-6
Fórmula molecular 2(C20H19NO5) • Ca
Peso molecular (g/mol) 504.59
Sinónimo Calcium bis[4-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]butanoate], Calcium hopantenate, Calcium hopantenate anhydrous
Nombre IUPAC calcio; 4-[[rac-(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetil-butanoil]amino]butanoato
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hopantenate calcium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H19NO5.Ca.H2O/c2*1-10(2,6-12)8(15)9(16)11-5-3-4-7(13)14;;/h2*8,12,15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,16)(H,13,14);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*8-;;/m00../s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1996
Porcentaje de pureza >95%