Learn More
Honokiol, TRC
Código de producto. 30390316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390316 25 mg
30395663 50 mg
30407456 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66956025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35354-74-6
Fórmula molecular C18 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 266.33
Sinónimo 3',5-Di-2-propen-1-yl-[1,1'-biphenyl]-2,4'-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol, 3',5-di-2-propenyl- (9CI), 3',5-Diallyl-2,4'-biphenyldiol, Honokiol, NSC 293100
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-3-prop-2-enilfenil)-4-prop-2-enilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1CC=C)c2cc(CC=C)ccc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Honokiol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1307