Learn More
Honokiol, MedChemExpress
Código de producto. 16498946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498946 100 mg 100 miligramos
16484717 50 mg 50 miligramos
16461476 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Honokiol
CAS 35354-74-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 293100
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (187.74 mM)
SMILES OC1=C(CC=C)C=C(C2=CC(CC=C)=CC=C2O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 266.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.33
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease