Learn More
Honokiol, 98+%, Thermo Scientific™
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
116.00€ - 557.00€
| CAS | 35354-74-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H18O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 266.34 |
| Número MDL | MFCD00016674 |
| Clave InChI | FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl |
| PubChem CID | 72303 |
| ChEBI | CHEBI:5759 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| SMILES | C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MA |
10mg |
116.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15455679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MB |
25mg |
211.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15465679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MC |
100mg |
557.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 35354-74-6 | |
| 266.34 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 72303 | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| C18H18O2 | |
| MFCD00016674 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| CHEBI:5759 | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
Especificaciones
| Honokiol | |
| C18H18O2 | |
| UN3077 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C | |
| 266.34 | |
| CHEBI:5759 | |
| ≥98% |
| 35354-74-6 | |
| MFCD00016674 | |
| 14,4742 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol | |
| 72303 | |
| 266.34 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold