Learn More
Honokiol, 98+%
Código de producto. 15465679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465679 100 mg 100 miligramos
15445679 10 mg 10 miligramos
15455679 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15465679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63434.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells | CAS: 35354-74-6 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35354-74-6
Fórmula molecular C18H18O2
Peso molecular (g/mol) 266.34
Número MDL MFCD00016674
Clave InChI FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 72303
ChEBI CHEBI:5759
Nombre IUPAC 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMILES C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Honokiol
Punto de fusión 86°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Número UN UN3077
Índice Merck 14,4742
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.34
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder