Learn More
ThermoSafe Contenedor de campo aislado para almacenamiento de hielo seco, 1 pie cúbico
Código de producto. 11895182 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
33 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11895182 33 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 11895182 Proveedor ThermoSafe N.º de proveedor 0372020
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El transportador de campo aislado para almacenamiento de hielo seco tiene un asa para transportarlo fácilmente y una capacidad de 1 pie cúbico.
  • El transportador de campo aislado tiene un núcleo de aislamiento de espuma de poliuretano de 2-1/4 in de espesor eficiente y una construcción robusta de polietileno de doble pared.
  • Incluye asa de transporte, tapa con bisagras y pestillos ajustables.
Especificaciones
Altura (métrico) 273 mm
Altura (imperial) 10,75 in
Longitud (métrico) 421.6 mm
Longitud (imperial) 16,6 in
Anchura (métrico) 260.35 mm
Anchura (imperial) 10,25 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,6 x 10,25 x 10,75 in.
Capacidad (imperial) 1 pie cúbico
Material Polietileno
Tipo de producto Transportador de hielo seco aislado
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 33 L