Learn More
Cole-Parmer™ Matraz Dewar de vidrio de grado de laboratorio, tapón de polietileno ventilado
Código de producto. 11760749 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11760749 350 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11760749 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0376610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    264.73€ / paquete de 1
    Ahorro 16.27€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
El matraz Dewar de vidrio de grado de laboratorio altamente eficiente presenta baja conductividad térmica y alto vacío.
  • El vidrio de borosilicato recocido reduce el riesgo de implosión del matraz.
  • La base ponderada reduce los derrames.
  • Una cubierta de malla de plástico resistente amortigua el matraz y garantiza un agarre firme.
  • El tapón de polietileno ventilado (incluido) minimiza la evaporación.
Especificaciones
Tipo de tapa del tapón Con ventilación
Fondo (métrico) interior 124 mm
Diámetro exterior (imperial) 3,4 in
Diámetro exterior (métrico) 86 mm
Para utilizar con (aplicación) El almacenamiento criogénico y otros procesos que requieren una temperatura extremadamente baja
Altura (imperial) 6,2 in
Altura (métrico) 157 mm
Incluye Tapón de polietileno ventilado
Capacidad (métrico) 350 ml
Fondo interior (métrico) 124 mm
Diámetro interior (imperial) 2,8 in
Diámetro interior (métrico) 71 mm
Material Vidrio de borosilicato, polietileno