Learn More
Brady™ Lector HD manual Honeywell de xenón 1950G
Código de producto. 17148654 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17148654 USB cada uno
1 options
Código de producto. 17148654 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 306800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    378.09€ / paquete de 1
    Ahorro 31.91€
    7% Descuento
En stock
El lector HD de xenón 1950G ofrece una lectura de códigos de barras y captura de imágenes digitales superior.
  • El lector incorpora una revolucionaria arquitectura de decodificación y un sensor personalizado, lo que permite una mayor profundidad de campo, una lectura más rápida y un rendimiento de lectura mejorado en códigos de barras de mala calidad
  • Desde códigos de barras lineales de alta densidad hasta códigos de barras 2D que se encuentran directamente en la pantalla de un dispositivo móvil, el lector HD 1950G descodifica prácticamente todos los códigos de barras con facilidad
Especificaciones
Descripción Densidad alta Imager Sensor
Tipo de conexión USB
Fuente de alimentación 500 mA (a 5 VCC)
Alternate Part Number XENON 1950GHD